Learn More
Ácido 11beta-hidroxi-3-oxo-androsta-1,4-dieno-17beta-carboxílico, TRC
Código de producto. 30396659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30396659 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30396659 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9502351MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11beta-Hydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17beta-carboxylic acid
CAS 75448-51-0
Fórmula molecular C20 H26 O4
Cantidad 1 mg
Sinónimo Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 11-hydroxy-3-oxo-, (11β,17β)-, Androsta-1,4-diene-17β-carboxylic acid, 11β-hydroxy-3-oxo- (6CI), (11β,17β)-11-Hydroxy-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 11β-Hydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17β-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O4/c1-19-8-7-12(21)9-11(19)3-4-13-14-5-6-15(18(23)24)20(14,2)10-16(22)17(13)19/h7-9,13-17,22H,3-6,10H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,15+,16-,17+,19-,20-/m0/s1
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-17-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 330.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1831