Learn More
(11Beta)-9-Fluoro-11,21-dihidroxi-16-metil-pregna-1,4,16-trieno-3,20-dione, TRC
Código de producto. 30132730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132730 100 mg 100 miligramos
17910385 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF591115100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59860-99-0
Fórmula molecular C22 H27 F O4
Peso molecular (g/mol) 374.45
Sinónimo Pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-, (11β)-, (11β)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione, Pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-, (11β)-, (11β)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione, 9-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S)-9-fluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-7,8,11,12,14,15-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES CC1=C(C(=O)CO)[C@@]2(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (11beta)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,15-16,18,24,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t15-,16-,18-,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.1893