Learn More
(11beta)-21-Cloro-9-fluoro-11-hidroxi-16-metilpregna-1,4,16-trieno-3,20-diona, TRC
Código de producto. 18050190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18050190 50 mg 50 miligramos
17949929 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18050190 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36632550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1356190-17-4
Fórmula molecular C22 H26 Cl F O3
Peso molecular (g/mol) 392.89
Sinónimo (11beta)-21-Chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione, 21-Chloro-9-fluoro-11beta-hydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione, GR 156421X, Ph Eur Clobetasol Propionate Impurity B, Clobetasol, CCI18747, CCI6990, CCI1822, 21-desoxybetamethasone-17-propionate, 16-ene, Ethylenic acid, USP Clobetasol propionate Related Compound A
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S)-17-(2-cloroacetil)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-7,8,11,12,14,15-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES CC1=C(C(=O)CCl)[C@@]2(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (11beta)-21-Chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26ClFO3/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,24)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-23/h6-7,9,15-16,18,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t15-,16-,18-,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.1555
Porcentaje de pureza >95%