Learn More
(11Beta,17Z)-11,20-Dihidroxi-3-oxo-pregna-4,17(20)-dien-21-al, TRC
Código de producto. 30374939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374939 10 mg
30372557 50 mg
30369007 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30374939 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45391010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105562-13-8
Fórmula molecular C21H28O4
Peso molecular (g/mol) 344.44
Sinónimo Pregna-4,17(20)-dien-21-al, 11,20-dihydroxy-3-oxo-, (11β,17Z)-, (11β,17Z)-11,20-Dihydroxy-3-oxopregna-4,17(20)-dien-21-al
Nombre IUPAC (2Z)-2-hidroxi-2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S)-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-17-ilideno]acetaldehído
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC/C/2=C(/O)\C=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (11beta,17Z)-11,20-Dihydroxy-3-oxo-pregna-4,17(20)-dien-21-al
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,11,14-15,17,19,24-25H,3-8,10H2,1-2H3/b18-16-/t14-,15-,17-,19+,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1988
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.