Learn More
(11Beta,17Beta)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17-hidroxi-17-(1-propin-1-il)estra-4,9-dien-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (11beta,17beta)-11-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)estra-4,9-dien-3-one |
| CAS | 189035-07-2 |
| Fórmula molecular | C28H30O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Org 34517 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H30O4/c1-3-11-28(30)12-10-23-21-7-4-17-13-19(29)6-8-20(17)26(21)22(15-27(23,28)2)18-5-9-24-25(14-18)32-16-31-24/h5,9,13-14,21-23,30H,4,6-8,10,12,15-16H2,1-2H3/t21-,22+,23-,27-,28-/m0/s1 |
| SMILES | CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc6OCOc6c5 |
| Nombre IUPAC | (8S,11R,13S,14S,17S)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17-hidroxi-13-metil-17-prop-1-inil-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 430.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.2144 |