Learn More
11Beta,17,20Beta,21-Tetrahidroxipregna-1,4-dien-3-ona 21-Acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11beta,17,20beta,21-Tetrahydroxypregna-1,4-dien-3-one 21-Acetate |
| CAS | 96346-38-2 |
| Fórmula molecular | C23H32O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 21-(Acetyloxy)-11,17,20-trihydroxy-pregna-1,4-dien-3-one 21-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-20,26-28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19+,20+,21?,22?,23-/m0/s1 |
| SMILES | [H][C@]12[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@]1(C)[C@]([C@H](O)COC(C)=O)(O)CC2)=O |
| Nombre IUPAC | (R)-2-((8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)-2-hidroxietilo acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 404.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.22 |