Learn More
(11Beta,16Beta)-9-Fluoro-11,17,21-trihidroxi-16-metilpregn-4-eno-3,20-diona, TRC
Código de producto. 30398382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30398382 25 mg 25 miligramos
30392936 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30398382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59905025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (11beta,16beta)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregn-4-ene-3,20-dione
CAS 560-34-9
Fórmula molecular C22H31FO5
Cantidad 25 mg
Sinónimo Betamethasone Impurity
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h9,12,15-17,24,26,28H,4-8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
SMILES C[C@@]12[C@](O)([C@H](C[C@]1([C@@]3(CCC4=CC(CC[C@@]4([C@]3([C@H](C2)O)F)C)=O)[H])[H])C)C(CO)=O
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 394.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.22