Learn More
(11Beta,16Beta)-11-hidroxi-16-metil-17,21-bis(1-oxopropoxi)-pregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (11beta,16beta)-11-Hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 71934-47-9 |
| Fórmula molecular | C28H38O7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H38O7/c1-6-23(32)34-15-22(31)28(35-24(33)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-26(17,4)25(19)21(30)14-27(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,25,30H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25+,26-,27-,28-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Propanoato de [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,16S,17R)-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoiloxi-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 486.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 486.2618 |