Learn More
(11Beta,16Beta)-11,21-bis(acetiloxi)-2'-metil-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazol-3,20-diona (impureza de deflazacort), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (11beta,16beta)-11,21-bis(acetyloxy)-2'-methyl-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione (Deflazacort Impurity) |
| CAS | 710951-92-1 |
| Fórmula molecular | C27H33NO7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Deflazacort Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H33NO7/c1-14-28-27(22(32)13-33-15(2)29)23(34-14)11-20-19-7-6-17-10-18(31)8-9-25(17,4)24(19)21(35-16(3)30)12-26(20,27)5/h8-10,19-21,23-24H,6-7,11-13H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23+,24+,25-,26-,27+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]12N=C(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@H](C[C@]23C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(1S,2S,4R,8S,9S,11S,12S,13R)-11-acetiloxi-6,9,13-trimetil-16-oxo-5-oxa-7-azapentaciclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-6,14,17-trien-8-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 483.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 483.2257 |