Learn More
11beta,16alfa-dihidroxiandrosta-1,4-dieno-3,17-diona 16-butirato, Mikromol™
Descripción
11beta,16alfa-dihidroxiandrosta-1,4-dieno-3,17-diona 16-butirato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11beta,16alpha-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione 16-Butyrate |
| CAS | 85234-64-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 11beta,16alpha-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione 16-Butyrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H30 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 11-hydroxy-16-(1-oxobutoxy)-, (11β,16α)-, (11β,16α)-11-Hydroxy-16-(1-oxobutoxy)androsta-1,4-diene-3,17-dione, 11β,16α-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione 16-Butyrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H30O5/c1-4-5-19(26)28-18-11-16-15-7-6-13-10-14(24)8-9-22(13,2)20(15)17(25)12-23(16,3)21(18)27/h8-10,15-18,20,25H,4-7,11-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,20+,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CCCC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]2(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R)-11-hidroxi-10,13-dimetil-3,17-dioxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-16-il] butanoato |
| Mostrar más |