Learn More
(11Beta,16Alpha)-9-Fluoro-11-hidroxi-17,21-[(1-metoxipentilideno)bis(oxi)]-16-metil-pregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dexamethasone 17,21-Methylorthovalerate |
| CAS | 1062-64-2 |
| Fórmula molecular | C28 H39 F O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,4'-[1,3]dioxane] Pregna-1,4-diene-3,20-dione Derivative, Dexamethasone 17,21-Methylorthovalerate, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione Cyclic 17,21-(Methyl Orthovalerate), (11Beta,16Alpha)-9-Fluoro-11-hydroxy-17,21-[(1-methoxypentylidene)bis(oxy)]-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H39FO6/c1-6-7-11-26(33-5)34-16-23(32)28(35-26)17(2)13-21-20-9-8-18-14-19(30)10-12-24(18,3)27(20,29)22(31)15-25(21,28)4/h10,12,14,17,20-22,31H,6-9,11,13,15-16H2,1-5H3/t17-,20+,21+,22+,24+,25+,26?,27+,28+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCC1(OC)OCC(=O)[C@@]2(O1)[C@H](C)C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C |
| Nombre IUPAC | (4R,8'S,9'R,10'S,11'S,13'S,14'S,16'R)-2-butil-9'-fluoro-11'-hidroxi-2-metoxi-10',13',16'-trimetil-espiro[1,3-dioxano-4,17'-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantreno]-3',5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 490.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 490.2731 |