Learn More
(11Beta,16Alfa)-9-Cloro-17-[(2-furanilcarbonil)oxi]-11-hidroxi-16-metil-21-[(metilsulfonil)oxi]-pregna-1,4-dieno-3,20-dión (Impureza de mometasona R), TRC
Código de producto. 30365076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365076 25 mg 25 miligramos
30358970 50 mg -
30363257 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365076 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37411525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1370190-08-1
Fórmula molecular C28H33ClO9S
Peso molecular (g/mol) 581.07
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-, (11β,16α)-, 9-Chloro-11β-hydroxy-16α-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, Mometasone Furoate Imp. R (EP)
Nombre IUPAC [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-cloro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-17-(2-metilsulfoniloxiacetilo)-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantore-17-il] furano-2-carboxilato
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)COS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (11beta,16alpha)-9-Chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-pregna-1,4-diene-3,20-dione (Mometasone Impurity R)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H33ClO9S/c1-16-12-20-19-8-7-17-13-18(30)9-10-25(17,2)27(19,29)22(31)14-26(20,3)28(16,23(32)15-37-39(4,34)35)38-24(33)21-6-5-11-36-21/h5-6,9-11,13,16,19-20,22,31H,7-8,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19+,20+,22+,25+,26+,27+,28+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.1534