Learn More
(11Beta,16Alfa)-21-(acetiloxi)-9-fluoro-11,16,17-trihidroxi-pregna-1,4,14-trieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,16,17-trihydroxy-pregna-1,4,14-triene-3,20-dione |
| CAS | 131918-74-6 |
| Fórmula molecular | C23H27FO7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (11B,16A)-21-(Acetyloxy)-9-Fluoro-11,16,17-Trihydroxy-Pregna-1,4,14-Triene-3,20-Dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27FO7/c1-12(25)31-11-19(29)23(30)17(27)9-16-15-5-4-13-8-14(26)6-7-20(13,2)22(15,24)18(28)10-21(16,23)3/h6-9,15,17-18,27-28,30H,4-5,10-11H2,1-3H3/t15-,17+,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C=C2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16R,17S)-9-fluoro-11,16,17-trihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,16-hexahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 434.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.1741 |