Learn More
(11Beta,16Alfa,17Alfa)-9-cloro-17-(2,2-dioxido-5H-1,2-oxatiol-4-il)-17-[(2-furanilcarbonil)oxi]-11-hidroxi-16-metil-androsta-1,4-dien-3-one Impureza furoato de mometasona B, TRC
Código de producto. 30358258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358258 1 mg 1 miligramo
30351531 10 mg 10 miligramos
30350268 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3665151MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 223776-49-6
Fórmula molecular C28 H31 Cl O8 S
Peso molecular (g/mol) 563.06
Sinónimo Androsta-1,4-dien-3-one, 9-chloro-17-(2,2-dioxido-5H-1,2-oxathiol-4-yl)-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-, (11β,16α,17α)-, (11β,16α,17α)-9-Chloro-17-(2,2-dioxido-5H-1,2-oxathiol-4-yl)-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methylandrosta-1,4-dien-3-one, Mometasone Furoate Imp. B (EP)
Nombre IUPAC [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-cloro-17-(2,2-dioxi-5H-oxatiol-4-il)-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] furán-2-carboxilato
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C6=CS(=O)(=O)OC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[9-Chloro-17-[(furan-2-ylcarbonyl)oxy]-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl]-5H-1,2-oxathiole 2,2-Dioxide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H31ClO8S/c1-16-11-21-20-7-6-17-12-19(30)8-9-25(17,2)27(20,29)23(31)13-26(21,3)28(16,18-14-36-38(33,34)15-18)37-24(32)22-5-4-10-35-22/h4-5,8-10,12,15-16,20-21,23,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t16-,20+,21+,23+,25+,26+,27+,28+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.1428