Learn More
11beta,16alfa,17,21-tetrahidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona (16alfa-hidroxiprednisolona), Mikromol™
Descripción
11beta,16alfa,17,21-tetrahidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona (16alfa-hidroxiprednisolona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 16alpha-Hydroxyprednisolone (11beta,16alpha,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione) |
| CAS | 13951-70-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 16alpha-Hydroxyprednisolone (11beta,16alpha,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione) |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C21 H28 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 11beta,16alpha,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide Imp. A (EP), 16alpha-Hydroxyprednisolone, Budesonide Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O6/c1-19-6-5-12(23)7-11(19)3-4-13-14-8-16(25)21(27,17(26)10-22)20(14,2)9-15(24)18(13)19/h5-7,13-16,18,22,24-25,27H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]2(O)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R,17S)-11,16,17-trihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |