Learn More
(11Beta, 16Alfa)-11-Hidroxi-16-(1-oxbutoxi)-Androsta-1,4-dieno-3,17-dione, TRC
Código de producto. 17920445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17920445 100 mg 100 miligramos
17962605 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17920445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH825715100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85234-64-6
Fórmula molecular C23 H30 O5
Peso molecular (g/mol) 386.48
Sinónimo Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 11-hydroxy-16-(1-oxobutoxy)-, (11β,16α)-, (11β,16α)-11-Hydroxy-16-(1-oxobutoxy)androsta-1,4-diene-3,17-dione, 11β,16α-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione 16-Butyrate
Nombre IUPAC [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R)-11-hidroxi-10,13-dimetilo-3,17-dioxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-16-il] butanoato
SMILES CCCC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]2(C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11beta,16alpha-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione 16-Butyrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O5/c1-4-5-19(26)28-18-11-16-15-7-6-13-10-14(24)8-9-22(13,2)20(15)17(25)12-23(16,3)21(18)27/h8-10,15-18,20,25H,4-7,11-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,20+,22-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.2093
Porcentaje de pureza >95%