Learn More
(11Beta,16Alfa)-11,16-Dihidroxiandrosta-1,4-dieno-3,17-dione, TRC
Código de producto. 30388487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388487 50 mg
30374607 25 mg
30376864 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388487 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45556050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 910299-74-0
Fórmula molecular C19H24O4
Peso molecular (g/mol) 316.39
Sinónimo Budesonide Related Compound
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R)-11,16-dihidroxi-10,13-dimetilo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fentranteno-3,17-dione
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1C[C@@H](O)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (11beta,16alpha)-11,16-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O4/c1-18-6-5-11(20)7-10(18)3-4-12-13-8-14(21)17(23)19(13,2)9-15(22)16(12)18/h5-7,12-16,21-22H,3-4,8-9H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15-,16+,18-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1675