Learn More
(11Beta)-11,21-bis(acetiloxi)pregna-4,16-dieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (11beta)-11,21-Bis(acetyloxy)pregna-4,16-diene-3,20-dione |
| CAS | 107952-99-8 |
| Fórmula molecular | C25H32O6 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (11B)-11,21-Bis(Acetyloxy)Pregna-4,16-Diene-3,20-Dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H32O6/c1-14(26)30-13-21(29)20-8-7-19-18-6-5-16-11-17(28)9-10-24(16,3)23(18)22(31-15(2)27)12-25(19,20)4/h8,11,18-19,22-23H,5-7,9-10,12-13H2,1-4H3/t18-,19-,22-,23+,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)C1=CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](C[C@]12C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S)-11-acetiloxi-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 428.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.2199 |