Learn More
(11Beta)-11,17-Dihidroxi-21-(2-oxopropoxi)pregn-4-eno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (11Beta)-11,17-Dihydroxy-21-(2-oxopropoxy)pregn-4-ene-3,20-dione |
| CAS | 1233011-24-9 |
| Fórmula molecular | C24 H34 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 21-(2-Oxopropoxy) Hydrocortisone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34O6/c1-14(25)12-30-13-20(28)24(29)9-7-18-17-5-4-15-10-16(26)6-8-22(15,2)21(17)19(27)11-23(18,24)3/h10,17-19,21,27,29H,4-9,11-13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | O=C1C=C2CCC3C4CCC(O)(C(=O)COCC(=O)C)C4(C)CC(O)C3C2(C)CC1 |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-(2-acetoniloxiacetil)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 418.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.2355 |