Learn More
11b-Hidroxi Etiocolanolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11beta-Hydroxyetiocholanolone |
| CAS | 739-26-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H30 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Androstan-17-one, 3,11-dihydroxy-, (3α,5β,11β)-, 5β-Androstan-17-one, 3α,11β-dihydroxy- (8CI), (3α,5β,11β)-3,11-Dihydroxyandrostan-17-one, 11β-Hydroxyaetiocholanolone, 11β-Hydroxyetiocholanolone, 3α,11β-Dihydroxy-5β-androstan-17-one, 3α,11β-Dihydroxy-5β-androstane-17-one, 3α,11β-Dihydroxyetiocholan-17-one, 5β-Androstan-3α,11β-diol-17-one, 5β-Androstane-3α,11β-diol-17-one, Ba 2686, NSC 53897 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H30O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h11-15,17,20-21H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13+,14+,15+,17-,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23 |
| Nombre IUPAC | (3R,5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S)-3,11-dihidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 306.44 |
| Mostrar más |