Learn More
(11b,16b)-9-Fluoro-11,17,21-trihidroxi-16-metilpregn-4-eno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (11beta,16beta)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregn-4-ene-3,20-dione |
| CAS | 560-34-9 |
| Fórmula molecular | C22H31FO5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Betamethasone Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H31FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h9,12,15-17,24,26,28H,4-8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@](O)([C@H](C[C@]1([C@@]3(CCC4=CC(CC[C@@]4([C@]3([C@H](C2)O)F)C)=O)[H])[H])C)C(CO)=O |
| Nombre IUPAC | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 394.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.22 |