Learn More
(11b)-11,17a-dihidroxi-D-homoandrosta-1,4-dieno-3,17-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (11beta)-11,17a-Dihydroxy-D-homoandrosta-1,4-diene-3,17-dione |
| CAS | 74423-25-9 |
| Fórmula molecular | C20H26O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (4aS,4bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1,3,4,4a,4b,5,6,10a,10b,11,12,12a-Dodecahydro-1,11-dihydroxy-10a,12a-dimethyl-2,8-chrysenedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O4/c1-19-8-7-12(21)9-11(19)3-4-13-14-5-6-15(22)18(24)20(14,2)10-16(23)17(13)19/h7-9,13-14,16-18,23-24H,3-6,10H2,1-2H3/t13-,14-,16-,17+,18?,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC(=O)C2O |
| Nombre IUPAC | (4aS,4bS,10aR,10bS,11S,12aS)-1,11-dihidroxi-10a,12a-dimetil-1,3,4,4a,4b,5,6,10b,11,12-decahidrocriseno-2,8-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 330.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1831 |