Learn More
11alfa-hidroxiprogesterona, Mikromol™
Descripción
11alfa-hidroxiprogesterona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11a-Hydroxyprogesterone |
| CAS | 80-75-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 11a-Hydroxyprogesterone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H30 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 11alpha-Hydroxyprogesterone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O3/c1-12(22)16-6-7-17-15-5-4-13-10-14(23)8-9-20(13,2)19(15)18(24)11-21(16,17)3/h10,15-19,24H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18+,19+,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,11R,13S,14S,17S)-17-acetil-11-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |