Learn More
11Alfa,17Alfa,21-Trihidroxi-pregn-5-eno-3,20-diona 3,20-Dietileno Cetal, TRC
Código de producto. 30453027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453027 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30453027 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79524550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11alpha,17alpha,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione 3,20-Diethylene Ketal
CAS 102030-55-7
Fórmula molecular C25H38O7
Cantidad 50 mg
Sinónimo 11,17,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione Cyclic 3,20-Bis(1,2-ethanediyl Acetal)
Fórmula InChI InChI=1S/C25H38O7/c1-21-7-8-23(29-9-10-30-23)13-16(21)3-4-17-18-5-6-24(28,25(15-26)31-11-12-32-25)22(18,2)14-19(27)20(17)21/h3,17-20,26-28H,4-15H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-,24-/m0/s1
SMILES C[C@]12CCC3(CC1=CC[C@H]4[C@H]5CC[C@](O)([C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@@H]24)C6(CO)OCCO6)OCCO3
Nombre IUPAC (8'S,9'R,10'R,11'R,13'S,14'R,17'S)-17'-[2-(hidroximetil)-1,3-dioxolan-2-il]-10',13'-dimetilespiro[1,3-dioxolano-2,3'-2,4,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno]-11',17'-diol
Peso molecular (g/mol) 450.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.2618