Learn More
(11alfa,17 beta)-11,17-dihidroxi-17-metilandrost-4-en-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (11alpha,17beta)-11,17-Dihydroxy-17-methylandrost-4-en-3-one |
| CAS | 1807-02-9 |
| Fórmula molecular | C20H30O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 11α,17β-dihydroxy-17-methyl-Androst-4-en-3-one, 11α-Hydroxy-17-methyltestosterone, 11α-Hydroxy-17α-methyltestosterone, 17α-Methyl-11α17-dihydroxy-4-androsten-3-one, NSC 12433, U 5662, Δ4-Androsten-3-one-11α,17β-diol-17α-methyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30O3/c1-18-8-6-13(21)10-12(18)4-5-14-15-7-9-20(3,23)19(15,2)11-16(22)17(14)18/h10,14-17,22-23H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,11R,13S,14S,17S)-11,17-dihidroxi-10,13,17-trimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 318.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.2195 |