Learn More
11alfa,17,21-trihidroxipregn-4-eno-3,20-diona (epihidrocortisona), Mikromol™
Descripción
11alfa,17,21-trihidroxipregn-4-eno-3,20-diona (epihidrocortisona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Epihydrocortisone |
| CAS | 566-35-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 11-Epihydrocortisone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H30 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (11α)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 11α,17,21-trihydroxy- (8CI), 11-Epicortisol, 11-Epihydrocortisone, 11-Isocortisol, 11α,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11α,17,21-Trihydroxypregnen-4-en-3,20-dione, 11α,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 11α,17α,21-Trihydroxyprogesterone, 11α-Cortisol, 11α-Epicortisol, 11α-Hydroxycortisol, Epi-F, Epicortisol, Epihydrocortisone, NSC 23903, NSC 27390, Pregn-4-ene-11α,17α,21-triol-3,20-dione, U 1676, epi-F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@@H](O)[C@H]23 |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,11R,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |