Learn More
(11Alfa,16Alfa)-9,11-Epoxi-17,21-dihidroxi-16-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Código de producto. 30040507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040507 25 mg 25 miligramos
30041021 10 mg 10 miligramos
30040887 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58917025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14622-47-0
Fórmula molecular C22H28O5
Peso molecular (g/mol) 372.45
Sinónimo Dexamethasone EP Impurity I, 9α,11α-Epoxy-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@]35O[C@@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9alpha,11alpha-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)22(15)18(27-22)10-20(16,3)21(12,26)17(25)11-23/h6-7,9,12,15-16,18,23,26H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18-,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.1937
Porcentaje de pureza >95%