Learn More
11a-Hidroxi Canrenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Hydroxy Canrenone |
| CAS | 192569-17-8 |
| Fórmula molecular | C22 H28 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, 11,17-dihydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (11α,17α)-, 11α-Hydroxycanrenone, 11α-Hydroxy Canrenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28O4/c1-20-8-5-14(23)11-13(20)3-4-15-16-6-9-22(10-7-18(25)26-22)21(16,2)12-17(24)19(15)20/h3-4,11,15-17,19,24H,5-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19+,20-,21-,22+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C=C1C=C[C@H]3[C@@H]4CC[C@@]5(CCC(=O)O5)[C@@]4(C)C[C@@H](O)[C@H]23 |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,11R,13S,14S,17R)-11-hidroxi-10,13-dimetilespiro[2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-17,5'-oxolano]-2',3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 356.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.1988 |