Learn More
11a-hidroxi-16,17a-epoxiprogesterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11alpha-Hydroxy-16,17alpha-epoxyprogesterone |
| CAS | 19427-36-2 |
| Fórmula molecular | C21 H28 O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-epoxy-11-hydroxy-, (11α,16α)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 16α,17-epoxy-11α-hydroxy- (7CI,8CI), Progesterone, 16α,17-epoxy-11α-hydroxy- (6CI), (11α,16α)-16,17-Epoxy-11-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11α-Hydroxy-16α,17-epoxyprogesterone, 11α-Hydroxy-16α,17α-epoxypregn-4-ene-3,20-dione, 11α-Hydroxy-16α,17α-oxidoprogesterone, 16α,17-Epoxy-11α-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O4/c1-11(22)21-17(25-21)9-15-14-5-4-12-8-13(23)6-7-19(12,2)18(14)16(24)10-20(15,21)3/h8,14-18,24H,4-7,9-10H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17+,18+,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@@]12O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@H](O)C[C@]23C |
| Peso molecular (g/mol) | 344.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.1988 |