Learn More
Watson-Marlow cabezal de bomba de un solo canal 114DV
Código de producto. 17867973
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0.002 a 190 mL/min.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
17867973 De 0.002 a 190 mL/min. cada uno
1 options
Código de producto. 17867973 Proveedor Watson-Marlow N.º de proveedor 013.6000.00A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.41€
    281.43€ / paquete de 1
    Ahorro 42.98€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
El cabezal de bomba de un solo canal de la serie 100 es un cabezal de bomba de tubo continuo para caudales intermitentes de hasta 510 mL/min.
  • La serie 100 combina rendimiento, practicidad y diseño.
  • Con su icónico diseño abatible, es un producto OEM estándar de la industria para uso en dispositivos médicos, biotecnología y diagnóstico, y también es muy popular para muchas otras aplicaciones.
  • La serie 100, que ofrece caudales precisos, repetibles y bajos en un tamaño compacto, tiene una pista con resorte para proporcionar un control de presión que se puede configurar para presiones estándar y más altas.
  • Las bombas son de alta tecnología para ofrecer una larga vida útil del tubo.
  • Disponible en una gama de colores y opciones que incluyen sensor de apertura/cierre, sensor de rotación y oclusión personalizada.
  • Flujos de alta precisión y repetibles para aplicaciones de un solo canal.
  • Caudales de hasta 340 mL/min para uso continuo y hasta 510 mL/min para uso intermitente.
  • Altamente flexible con siete tamaños de diámetro interior de tubo con un grosor de pared de 1.6 mm.
  • El cambio de tubo sin errores lleva solo unos segundos.
Especificaciones
Caudal De 0.002 a 190 mL/min.
Material Poliacrilamida
Modelo 114DV
Tipo Cabezal de la bomba de 1 canal
Material del rotor IXEF PARA (poliacrilamida)
Presión máxima 30 psi
Material del envase Grilamid PA12, Ixef PARA (poliacrilamida)