Learn More
Draeger Safety Gases de prueba de 112 l
Código de producto. 15950931
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
112 l
Tamaño de la unidad:
1.60 litro
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15950931 112 l 1.60 litro
1 options
Código de producto. 15950931 Proveedor Draeger Safety N.º de proveedor 6812377
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.15€
    677.71€ / 1.6 litros
    Ahorro 291.44€
    30% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
La mezcla de gases de prueba y calibración Draeger Safety está compuesta por 15 ppm de H2S (sulfuro de hidrógeno), 50 ppm de CO (monóxido de carbono), 2 vol.% de CO2 (dióxido de carbono), 2,5 vol.% de CH4 (metano) y 18 vol.% de O2 (oxígeno) en nitrógeno e
  • Volumen nominal: 1,6 L
  • Está compuesta por: 15 ppm de H2S (sulfuro de hidrógeno), 50 ppm de CO (monóxido de carbono), 2 vol.% de CO2 (dióxido de carbono), 2,5 vol.% de CH4 (metano) y 18 vol.% de O2 (oxígeno) en nitrógeno en un frasco desech
Especificaciones
Capacidad (métrico) 112 l
Intervalo de presión 70 bar