Learn More
Hanna Instruments™ Reactivos de repuesto para kits de pruebas químicas
Código de producto. 11783243
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Determinación de cloro libre
Determinación de cloro libre y total
Determinación de sulfito
Determinación del ácido ascórbico
Nº de pruebas:
100
100 cada uno (200 total)
110
50
Método de prueba:
Valoración
Yodométrico
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Nº de pruebas Método de prueba unitSize
11783243 Determinación del ácido ascórbico 100 Yodométrico paquete de 100
11662380 Determinación de cloro libre 50 Valoración cada uno
11743629 Determinación de cloro libre y total 100 cada uno (200 total) Valoración cada uno
11773243 Determinación de sulfito 110 Yodométrico paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11783243 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI3850100
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivos prefabricados preparados con productos químicos de alta pureza para facilitar su uso. Los reactivos de repuesto para el kit de prueba química de Hanna Instruments™ se miden previamente para valoraciones rápidas y precisas usando el kit de
Estos reactivos de alta calidad se fabrican en las 'instalaciones de última generación de Hanna y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada paquete/botella para facilitar la trazabilidad. Los juegos de reactivos de valoración de repuesto proporcionan un ahorro significativo en los costes en comparación con la compra de un kit de prueba completamente nuevo.
Los reactivos de repuesto para kits de pruebas químicas están disponibles para los siguientes kits de pruebas químicas:
  • Kit de prueba de acidez
  • Kit de pruebas de alcalinidad
  • Kit de prueba de ácido ascórbico
  • Kit de prueba de dióxido de carbono
  • Kit de prueba de cloruro
  • Kit de prueba de oxígeno disuelto
  • Kit de prueba de cloro libre y total (rango bajo, medio y alto)
  • Kit de pruebas de cloro libre
  • Kit de pruebas de cloro total
  • Kit de prueba de hierro (rango media)
  • Kit de pruebas de fosfato
  • Kit de prueba de salinidad
  • Kit de prueba de sulfito
  • Kit de prueba de dureza total
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Determinación del ácido ascórbico
Para utilizar con (equipo) Kit de pruebas químicas de ácido ascórbico HI3850
Incluye Frascos con tapa protectora e instrucciones
Nº de pruebas 100
Cantidad 1 set
temp De 10 a 200 mg/l
Método de prueba Yodométrico
Tipo Juego de reactivos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X100 RECHANGE ASCORBIC ACID
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanediol, potassium iodide, sulphuricacid