Learn More
Hanna Instruments™ Reactivos de repuesto para kits de pruebas químicas
Código de producto. 11662380
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Determinación de cloro libre
Determinación de cloro libre y total
Determinación de sulfito
Determinación del ácido ascórbico
Nº de pruebas:
100
100 cada uno (200 total)
110
50
Método de prueba:
Valoración
Yodométrico
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Nº de pruebas Método de prueba unitSize
11662380 Determinación de cloro libre 50 Valoración cada uno
11743629 Determinación de cloro libre y total 100 cada uno (200 total) Valoración cada uno
11773243 Determinación de sulfito 110 Yodométrico paquete de 100
11783243 Determinación del ácido ascórbico 100 Yodométrico paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11662380 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI3831F050
Reactivos prefabricados preparados con productos químicos de alta pureza para facilitar su uso. Los reactivos de repuesto para el kit de prueba química de Hanna Instruments™ se miden previamente para valoraciones rápidas y precisas usando el kit de
Estos reactivos de alta calidad se fabrican en las 'instalaciones de última generación de Hanna y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada paquete/botella para facilitar la trazabilidad. Los juegos de reactivos de valoración de repuesto proporcionan un ahorro significativo en los costes en comparación con la compra de un kit de prueba completamente nuevo.
Los reactivos de repuesto para kits de pruebas químicas están disponibles para los siguientes kits de pruebas químicas:
  • Kit de prueba de acidez
  • Kit de pruebas de alcalinidad
  • Kit de prueba de ácido ascórbico
  • Kit de prueba de dióxido de carbono
  • Kit de prueba de cloruro
  • Kit de prueba de oxígeno disuelto
  • Kit de prueba de cloro libre y total (rango bajo, medio y alto)
  • Kit de pruebas de cloro libre
  • Kit de pruebas de cloro total
  • Kit de prueba de hierro (rango media)
  • Kit de pruebas de fosfato
  • Kit de prueba de salinidad
  • Kit de prueba de sulfito
  • Kit de prueba de dureza total
Especificaciones
Analitos DPD (N,N-dietil-p-fenilenodiamina)
Para utilizar con (aplicación) Determinación de cloro libre
Para utilizar con (equipo) Kit de pruebas químicas de cloro libre HI 3831F
Incluye Frascos con tapa protectora e instrucciones
Nº de pruebas 50
Cantidad 1 set
temp De 0 a 2,5 mg/l (ppm)
Método de prueba Valoración
Tipo Kit de pruebas de cloro libre