Learn More
Diclorhidrato de 11-(piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepina, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de 11-(piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepina, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride |
| CAS | 111974-74-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H17 N3 S . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Quetiapine Fumarate Imp. B (EP), Quetiapine Imp. B (EP), Quetiapine USP Related Compound B, Quetiapine USP RC B, 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Quetiapine Related Compound B as Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Impurity B as Dihydrochloride, Quetiapine Impurity B as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17N3S.2ClH/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;;/h1-8,18H,9-12H2;2*1H |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Cl.Cl.C1CN(CCN1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| Mostrar más |