Learn More
11-(Pentafluorofenoxi)undeciltrietoxisilano, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15428295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428295 250 mg 250 miligramos
15425847 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428295 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33057.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197981-13-7
Fórmula molecular C23H37F5O4Si
Peso molecular (g/mol) 500.622
Número MDL MFCD13181914
Clave InChI YAAQJDPGHMLLJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 11-pentafluorophenoxyundecyl triethoxysilane, 11-pentafluorophenoxy undecyltriethoxysilane, triethoxy 11-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy undecyl silane
PubChem CID 99738222
Nombre IUPAC trietoxi-[11-(2,3,4,5,6-pentafluorofenoxi)undecil]silano
SMILES CCO[Si](CCCCCCCCCCCOC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 150°C to 155°C (0.04mmHg)
Nombre del producto químico o material 11-(Pentafluorophenoxy)undecyltriethoxysilane
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.62
Porcentaje de pureza 95%
Índice de refracción 1.4340-1.4380
Sensibilidad Moisture sensitive