Learn More
Propionato de 11-oxo fluticasona, TRC
Código de producto. 17942945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17942945 10 mg 10 miligramos
17961395 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17942945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO85686010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219174-94-3
Fórmula molecular C25 H29 F3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 498.56
Sinónimo Androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid, 6,9-difluoro-16-methyl-3,11-dioxo-17-(1-oxopropoxy)-, S-(fluoromethyl) ester, (6α,16α,17α)-, 6α,9-difluoro-17-[[(fluoromethyl)sulfanyl]carbonyl]-16α-methyl-3,11-dioxoandrosta-1,4-dien-17α-yl propanoate, Fluticasone Propionate Imp. F (EP)
Nombre IUPAC [(6S,8S,9R,10S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-17-(fluorometilsulfanicarbonilo)-10,13,16-trimetilo-3,11-dioxi-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-17-il] propanoato
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)SCF
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Oxo Fluticasone Propionate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H29F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.1688
Porcentaje de pureza >95%