Learn More
11-Oxo Etiocholanolona, TRC
Código de producto. 30134411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134411 25 mg 25 miligramos
30012199 1 mg 1 miligramo
30011733 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO85665025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 739-27-5
Fórmula molecular C19 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 304.42
Sinónimo Androstane-11,17-dione, 3-hydroxy-, (3α,5β)-, 5β-Androstane-11,17-dione, 3α-hydroxy- (8CI), (3α,5β)-3-Hydroxyandrostane-11,17-dione, 11-Ketoaetiocholanolone, 11-Ketoetiocholanolone, 11-Oxoaetiocholanolone, 11-Oxoetiocholanolone, 3α-Hydroxy-11,17-dioxo-5β-androstane, 3α-Hydroxy-5β-androstan-11,17-dione, 3α-Hydroxy-5β-androstane-11,17-dione, 5β-Androstan-3α-ol-11,17-dione, 5β-Androstane-3α-ol-11,17-dione, Ba 2684, Etiocholanol-11-one, NSC 53896
Nombre IUPAC (3R,5R,8S,9S,10S,13S,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fentrantreno-11,17-dión
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Oxo Etiocholanolone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h11-14,17,20H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13+,14+,17-,18+,19+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.2038