Learn More
11-Oxo-betametasona Dipropionato, TRC
Código de producto. 30134792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134792 500 mg 500 miligramos
30006482 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134792 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO869860500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64967-90-4
Fórmula molecular C28H35FO7
Peso molecular (g/mol) 502.57
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 9-fluoro-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-, (16β)- (9CI)
Nombre IUPAC [Propanoato [2-[(8S,9R,10S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-10,13,16-trimetil-3,11-dioxo-17-propanoiloxi-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]-2-oxoetilo] propanoato
SMILES CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Oxo-betamethasone Dipropionate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H35FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-20H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.2367