Learn More
11-Oxo Androsterona, TRC
Código de producto. 30135707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135707 5 mg 5 miligramos
30005541 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8471105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1231-82-9
Fórmula molecular C19 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 304.42
Sinónimo Androstane-11,17-dione, 3-hydroxy-, (3α,5α)-, 5α-Androstane-11,17-dione, 3α-hydroxy- (8CI), (3α,5α)-3-Hydroxyandrostane-11,17-dione, 11-Oxoandrosterone, 3α-Hydroxy-5α-androstan-11,17-dione, 3α-Hydroxy-5α-androstane-11,17-dione, 5α-Androstan-3α-ol-11,17-dione, 5α-Androstane-3α-ol-11,17-dione, Ba 2683, NSC 56412
Nombre IUPAC (3R,5S,8S,9S,10S,13S,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fentranteno-11,17-dione
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Oxo Androsterone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h11-14,17,20H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,13-,14-,17+,18-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.2038
Porcentaje de pureza >95%