Learn More
Éster fenilmetílico de 11-O-tetrahidropiranil-15-O-terc-butildimetilsilil-lubiprostona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-O-Tetrahydropyranyl-15-O-tert-butyldimethylsilyl-lubiprostone Phenylmethyl Ester |
| CAS | 1346597-43-0 |
| Fórmula molecular | C38H62F2O6Si |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (11alpha)-16,16-Difluoro-11-O-tetrahydropyranyl-15-O-tert-butyldimethylsilyl-9-oxoprostan Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H62F2O6Si/c1-7-8-25-38(39,40)34(46-47(5,6)37(2,3)4)24-23-31-30(32(41)27-33(31)45-36-22-16-17-26-43-36)20-14-9-10-15-21-35(42)44-28-29-18-12-11-13-19-29/h11-13,18-19,30-31,33-34,36H,7-10,14-17,20-28H2,1-6H3/t30-,31-,33-,34?,36?/m1/s1 |
| SMILES | CCCCC(F)(F)C(CC[C@H]1[C@@H](CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)OCc2ccccc2)OC3CCCCO3)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 7-[(1R,2R,3R)-2-[3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-4,4-difluorooctil]-3-(oxan-2-iloxi)-5-oxociclopentil]heptanoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 680.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 680.4284 |