Learn More
11-morfolino-dibenzo[b,f][1,4]tiazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-(Morpholin-4-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| CAS | 5747-46-6 |
| Fórmula molecular | C17 H16 N2 O S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine','11-(4-morpholinyl)-, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine','11-morpholino-, Quetiapine Fumarate Imp. T (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16N2OS/c1-3-7-15-13(5-1)17(19-9-11-20-12-10-19)18-14-6-2-4-8-16(14)21-15/h1-8H,9-12H2 |
| SMILES | C1CN(CCO1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | 4-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-ilmorfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 296.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.0983 |