Learn More
11-Metildodecanol, TRC
Código de producto. 30482766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482766 1 g 1 g
30464584 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30482766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3037851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85763-57-1
Fórmula molecular C13H28O
Peso molecular (g/mol) 200.36
Sinónimo 11-Methyl-1-dodecanol
SMILES CC(C)CCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Methyldodecanol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H28O/c1-13(2)11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14/h13-14H,3-12H2,1-2H3