Learn More
Ácido 11-mercaptoundecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Mercaptoundecanoic Acid |
| CAS | 71310-21-9 |
| Fórmula molecular | C11H22O2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22O2S/c12-11(13)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-14/h14H,1-10H2,(H,12,13) |
| SMILES | C(CCCCCS)CCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 11-sulfanilundecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 218.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1341 |