Learn More
11-Mercapto-1-undecanol, TRC
Código de producto. 30483637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483637 1 g 1 g
30469189 5 g 5 g
30473924 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483637 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2575851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73768-94-2
Fórmula molecular C11H24OS
Peso molecular (g/mol) 204.37
Sinónimo 11-Mercaptoundecyl Alcohol, 11-Sulfanylundecan-1-ol, ω-Mercaptoundecanol, 11-Hydroxyl-1-undecylthiol, 11-Hydroxy-1-undecanethiol, 1-Mercaptoundecan-11-ol
Nombre IUPAC 11-sulfanilundecan-1-ol
SMILES OCCCCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Mercapto-1-undecanol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H24OS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1548