Learn More
Ácido 11-maleimidoundecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Maleimidoundecanoic Acid |
| CAS | 57079-01-3 |
| Fórmula molecular | C15 H23 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23NO4/c17-13-10-11-14(18)16(13)12-8-6-4-2-1-3-5-7-9-15(19)20/h10-11H,1-9,12H2,(H,19,20) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O |
| Nombre IUPAC | ácido 11-(2,5-dioxopirrol-1-il)undecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 281.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.1627 |