Learn More
Ácido 11-maleimidoundecanoico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482747 5 g 5 g
15492747 25 g 25 g
15402757 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046716.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57079-01-3 | C15H23NO4 | 281.352 g/mol
The maleimide functional group can be used to conjugate a variety of biomolecules such as enzymes and DNA to the polymer chain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57079-01-3
Fórmula molecular C15H23NO4
Peso molecular (g/mol) 281.352
Número MDL MFCD00941279
Clave InChI UVZTZBRGZXIBLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 11-maleimidoundecanoic acid, 11-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl undecanoic acid, unii-lg78ey7hvb, n-10-carboxydecyl maleimide, 11-2,5-dioxopyrrol-1-yl undecanoic acid, lg78ey7hvb, maleimide-ch2 10-cooh, 1h-pyrrole-1-undecanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, kmua, pubchem11837
PubChem CID 4618600
Nombre IUPAC ácido 11-(2,5-dioxopirrol-1-il)undecanoico
SMILES C1=CC(=O)N(C1=O)CCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Maleimidoundecanoic acid
Punto de fusión 89°C to 90°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol,and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.35
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 11-Maleimidoundecanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 11-Maleimidoundecanoic acid