Learn More
11-cetotestosterona-[16,16,17-d3], TRC
Código de producto. 30389395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389395 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30389395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK21000025MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 11-Ketotestosterone-[16,16,17-d3]
CAS 2479914-03-7
Fórmula molecular C19H23D3O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo (17beta)-17-Hydroxyandrost-4-ene-3,11-dione-16,16
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-14,16-17,22H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,16-,17+,18-,19-/m0/s1/i6D2,16D
SMILES O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC([2H])([2H])[C@]3([2H])O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantreno-3,11(2H)-diona-16,16,17-d3
Peso molecular (g/mol) 305.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.21
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.