Learn More
11-Keto Oxcarbazepina, TRC
Código de producto. 30007406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007406 5 mg 5 miligramos
30011007 10 mg 10 miligramos
30006608 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007406 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK1975005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 537693-29-1
Fórmula molecular C15 H10 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 266.25
Sinónimo 10,11-Dihydro-10,11-dioxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Oxcarbazepine Impurity 9
Nombre IUPAC 5,6-dioxobenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C(=O)C(=O)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Keto Oxcarbazepine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10N2O3/c16-15(20)17-11-7-3-1-5-9(11)13(18)14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8H,(H2,16,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.0691