Learn More
11-Keto Loteprednol Etabonato, TRC
Código de producto. 30396124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396124 100 mg
30393797 50 mg
30390039 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK195405100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207670-54-0
Fórmula molecular C24H29ClO7
Peso molecular (g/mol) 464.94
Sinónimo (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-Chloromethyl 17-((Ethoxycarbonyl)oxy)-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylate
Nombre IUPAC clorometil (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etoxicarboniloxi-10,13-dimetilo-3,11-dioxó-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-17-carboxilato
SMILES O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@]3([H])[C@]([C@](C(OCCl)=O)(OC(OCC)=O)CC3)(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Keto Loteprednol Etabonate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29ClO7/c1-4-30-21(29)32-24(20(28)31-13-25)10-8-17-16-6-5-14-11-15(26)7-9-22(14,2)19(16)18(27)12-23(17,24)3/h7,9,11,16-17,19H,4-6,8,10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,19+,22-,23-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.1602