Learn More
11-Ácido Fusídico Keto, TRC
Código de producto. 17931305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931305 50 mg 50 miligramos
17931535 5 mg 5 miligramos
17942055 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17931305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK18899050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16711-91-4
Fórmula molecular C31H46O6
Peso molecular (g/mol) 514.69
Sinónimo (3α,4α,8α,9β,13α,14β,16β,17Z)-16-(Acetyloxy)-3-hydroxy-11-oxo-29-nordammara-17(20),24-dien-21-oic Acid, 11-Oxofusidic Acid, Fusidic Acid EP Impurity H
SMILES O=C1C[C@](/C([C@@H](OC(C)=O)C2)=C(C(O)=O)\CC/C=C(C)/C)([H])[C@@]2(C)[C@@]3(C)CC[C@@]4([H])[C@H](C)[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]31[H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Keto Fusidic Acid